Läs mer
Fisherbrand™ Avjoniseringskassetter
Produktkod. p-8000335 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färgindikator:
Blå patron blir ockrabrun
Grön patron blir lila
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11954159
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rena vatten med engångspatroner. Fisherbrand™ Avjoniseringskassetter ändrar färg när mättnad upptäcks.
  • Detekterar mättnaden genom färgförändring
  • Direkt anslutning till vattennätet
  • Ett brett urval av patroner för att möta alla behov med reducerad kostnad
  • Ingen elektrisk anslutning
  • En transparent byggnad för att övervaka mättnaden av hartset utan extra mätning
  • Engångspatronerna innehåller endast nya hartser. Prestandanivån är konstant och garanterad
  • Vid mättnad av hartspatronerna kasseras helt enkelt
  • De små dimensionerna möjliggör enkel installation
  • Användningsområden: diskning, kylkretsfyllning, batteri, batteri och kylare frostskyddsmedel, fotoframkallning
Specifikationer
Färgindikator Blå patron blir ockrabrun
Kapacitet Beror på kvaliteten på inloppsvattnet
Flödeshastighet 20 L/hr.
Hartstyp Jonbytare
Filterstorlek 500 mm
För användning med (applikation) För vattenrening, känsliga applikationer
För användning med (utrustning) För R3-serien
Tryck 3 bar
Kvantitet 1 vardera
Temperatur (metrisk) Max. Drift 35 °C
Temperatur (metrisk) Drift 10 °C till 35 °C
Typ Kassett