Läs mer
Thermo Scientific™ Avjoniseringskassetter
Produktkod. 10071893 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
B-Pure™
Bantam™ Avjonisator, B-Pure™
Milli-Q Millipore Vattensystem
Nanopure
Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ eller Nanopure™ Vattenreningssystem enligt indikation
Hartstyp:
Aktivt kol
Blandad säng, Ultrapure , Syre och organiskt avlägsnande
Blandad säng, aktivt kol
Extruderad kol
Makroretikulär, aktivt kol
Mixed Bed
Poröst starkt anjonbyte
Poröst starkt jonbyte
Starkt anjonutbyte
Starkt katjonutbyte
Super-C kol
Syreborttagning blandad säng
Syreborttagningsharts
Tvåbädds jonbyte
Ultraren, syreborttagning
Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande
Kapacitet:
1680 korn
1760 korn
18 g
2000 gal.
275 grains/2000 gal.
275 korn/9 g
30 g
3170 korn
365 grains/2000 gal./12 g
455 korn/30 g
5000 gal.
5000 gal. (som CaCO 3 )
550 korn
785 grains/1000 gal.
875 korn
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
För användning med (applikation):
Anjonborttagning
Förbehandling
Förbehandling Macropure
Högkapacitet, tvåbädds jonutbyte
Jonbyte, ultrarent
Katjonborttagning
Organiskt borttagning
Syre och demineralisering
Syreborttagning
Ultrapure
Ultrapure och organiskt avlägsnande
Ultrapure och syreborttagningsharts
Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Hartstyp Kapacitet Förpackningsstorlek För användning med (applikation)
10071893 Bantam™ Avjonisator, B-Pure™ Mixed Bed 875 korn Varje -
12740666 Bantam™ Avjonisator, B-Pure™ Starkt anjonutbyte 1680 korn Varje Anjonborttagning
14871651 Nanopure Mixed Bed - Varje Ultrapure
15342178 B-Pure™ Aktivt kol 5000 gal. (som CaCO 3 ) 1 enhet Organiskt borttagning
15352178 B-Pure™ Mixed Bed - 1 enhet Ultrapure
15362178 B-Pure™ Syreborttagningsharts - 1 enhet Syreborttagning
12331683 B-Pure™ Ultraren, syreborttagning - Varje Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande
15372178 B-Pure™ Blandad säng, Ultrapure , Syre och organiskt avlägsnande - 1 enhet Ultrapure och syreborttagningsharts
11789428 Milli-Q Millipore Vattensystem Super-C kol - Varje Organiskt borttagning
11799428 Milli-Q Millipore Vattensystem Mixed Bed - Varje Jonbyte, ultrarent
10589690 B-Pure™ Poröst starkt jonbyte 30 g Varje Syreborttagning
10041953 Bantam™ Avjonisator, B-Pure™ Aktivt kol 5000 gal. Varje Organiskt borttagning
12311278 Bantam™ Avjonisator, B-Pure™ Starkt katjonutbyte 3170 korn Varje Katjonborttagning
11746189 Bantam™ Avjonisator, B-Pure™ Blandad säng, aktivt kol 785 grains/1000 gal. Varje Ultrapure och organiskt avlägsnande
10451820 B-Pure™ Makroretikulär, aktivt kol 5000 gal. Varje Förbehandling
10297093 B-Pure™ Makroretikulär, aktivt kol 2000 gal. Varje Förbehandling Macropure
10074067 B-Pure™ Mixed Bed 550 korn Varje Ultrapure
15312168 B-Pure™ Poröst starkt anjonbyte 18 g 1 enhet Syreborttagning
15322168 B-Pure™ Aktivt kol 5000 gal. 1 enhet Organiskt borttagning
15297643 B-Pure™ Syreborttagning blandad säng 275 korn/9 g Varje Syre och demineralisering
10125767 B-Pure™ Blandad säng, aktivt kol 275 grains/2000 gal. Varje Ultrapure och organiskt avlägsnande
11706289 B-Pure™ Extruderad kol 5000 gal. Varje Organiskt borttagning
12730746 B-Pure™ Ultraren, syreborttagning 455 korn/30 g Varje Ultrapure och organiskt avlägsnande
10081893 B-Pure™ Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande 365 grains/2000 gal./12 g Varje Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande
10501673 Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ eller Nanopure™ Vattenreningssystem enligt indikation Tvåbädds jonbyte 1760 korn Varje Högkapacitet, tvåbädds jonutbyte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Produktkod. 10071893 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer D0809
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Välj från en mängd Thermo Scientific™ Avjoniseringskassetter för utvalda Thermo Scientific™ Barnstead™ vattensystem, baserat på din applikation.
Välj från en mängd Thermo Scientific™ Avjoniseringskassetter baserade på dina applikationsbehov. Dessa patroner är för användning med Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ , B-Pure™ eller Nanopure™ vattenreningssystem enligt anvisningarna.
  • Val av hel eller halv patroner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 875 korn
Hartstyp Mixed Bed
För användning med (utrustning) Bantam™ Avjonisator, B-Pure™
Typ Avjonisatorkassett