Läs mer
Thermo Scientific™ Avjoniseringskassetter
Produktkod. 10501673 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
B-Pure™
Bantam™ Avjonisator, B-Pure™
Milli-Q Millipore Vattensystem
Nanopure
Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ eller Nanopure™ Vattenreningssystem enligt indikation
Hartstyp:
Aktivt kol
Blandad säng, Ultrapure , Syre och organiskt avlägsnande
Blandad säng, aktivt kol
Extruderad kol
Makroretikulär, aktivt kol
Mixed Bed
Poröst starkt anjonbyte
Poröst starkt jonbyte
Starkt anjonutbyte
Starkt katjonutbyte
Super-C kol
Syreborttagning blandad säng
Syreborttagningsharts
Tvåbädds jonbyte
Ultraren, syreborttagning
Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande
Kapacitet:
1680 korn
1760 korn
18 g
2000 gal.
275 grains/2000 gal.
275 korn/9 g
30 g
3170 korn
365 grains/2000 gal./12 g
455 korn/30 g
5000 gal.
5000 gal. (som CaCO 3 )
550 korn
785 grains/1000 gal.
875 korn
För användning med (applikation):
Anjonborttagning
Förbehandling
Förbehandling Macropure
Jonbyte, ultrarent
Katjonborttagning
Organiskt borttagning
Patron för hög kapacitet; tvåbädds jonbyte; full storlek
Syre och demineralisering
Syreborttagning
Ultrapure
Ultrapure och organiskt avlägsnande
Ultrapure och syreborttagningsharts
Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Hartstyp Kapacitet För användning med (applikation) unitSize
10501673 Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ eller Nanopure™ Vattenreningssystem enligt indikation Tvåbädds jonbyte 1760 korn Patron för hög kapacitet; tvåbädds jonbyte; full storlek Varje
12740666 Bantam™ Avjonisator, B-Pure™ Starkt anjonutbyte 1680 korn Anjonborttagning Varje
14871651 Nanopure Mixed Bed - Ultrapure Varje
15342178 B-Pure™ Aktivt kol 5000 gal. (som CaCO 3 ) Organiskt borttagning 1 enhet
15352178 B-Pure™ Mixed Bed - Ultrapure 1 enhet
15362178 B-Pure™ Syreborttagningsharts - Syreborttagning 1 enhet
12331683 B-Pure™ Ultraren, syreborttagning - Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande Varje
15372178 B-Pure™ Blandad säng, Ultrapure , Syre och organiskt avlägsnande - Ultrapure och syreborttagningsharts 1 enhet
11789428 Milli-Q Millipore Vattensystem Super-C kol - Organiskt borttagning Varje
11799428 Milli-Q Millipore Vattensystem Mixed Bed - Jonbyte, ultrarent Varje
10071893 Bantam™ Avjonisator, B-Pure™ Mixed Bed 875 korn - Varje
10589690 B-Pure™ Poröst starkt jonbyte 30 g Syreborttagning Varje
10041953 Bantam™ Avjonisator, B-Pure™ Aktivt kol 5000 gal. Organiskt borttagning Varje
12311278 Bantam™ Avjonisator, B-Pure™ Starkt katjonutbyte 3170 korn Katjonborttagning Varje
11746189 Bantam™ Avjonisator, B-Pure™ Blandad säng, aktivt kol 785 grains/1000 gal. Ultrapure och organiskt avlägsnande Varje
10451820 B-Pure™ Makroretikulär, aktivt kol 5000 gal. Förbehandling Varje
10297093 B-Pure™ Makroretikulär, aktivt kol 2000 gal. Förbehandling Macropure Varje
10074067 B-Pure™ Mixed Bed 550 korn Ultrapure Varje
15312168 B-Pure™ Poröst starkt anjonbyte 18 g Syreborttagning 1 enhet
15322168 B-Pure™ Aktivt kol 5000 gal. Organiskt borttagning 1 enhet
15297643 B-Pure™ Syreborttagning blandad säng 275 korn/9 g Syre och demineralisering Varje
10125767 B-Pure™ Blandad säng, aktivt kol 275 grains/2000 gal. Ultrapure och organiskt avlägsnande Varje
11706289 B-Pure™ Extruderad kol 5000 gal. Organiskt borttagning Varje
12730746 B-Pure™ Ultraren, syreborttagning 455 korn/30 g Ultrapure och organiskt avlägsnande Varje
10081893 B-Pure™ Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande 365 grains/2000 gal./12 g Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Produktkod. 10501673 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer D0803
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Välj från en mängd Thermo Scientific™ Avjoniseringskassetter för utvalda Thermo Scientific™ Barnstead™ vattensystem, baserat på din applikation.
Välj från en mängd Thermo Scientific™ Avjoniseringskassetter baserade på dina applikationsbehov. Dessa patroner är för användning med Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ , B-Pure™ eller Nanopure™ vattenreningssystem enligt anvisningarna.
  • Val av hel eller halv patroner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Harvey DI+ ersättningskassett
Kapacitet 1760 korn
Hartstyp Tvåbädds jonbyte
För användning med (applikation) Patron för hög kapacitet; tvåbädds jonbyte; full storlek
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ eller Nanopure™ Vattenreningssystem enligt indikation
Typ Avjonisatorkassett