Läs mer
- Home
- Products
- Vattenrening
- Vattenreningsfilter och patroner
- Thermo Scientific™ Avjoniseringskassetter
Thermo Scientific™ Avjoniseringskassetter
Produktkod. 10589690 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
B-Pure™
Bantam™ Avjonisator, B-Pure™
Milli-Q Millipore Vattensystem
Nanopure
Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ eller Nanopure™ Vattenreningssystem enligt indikation
Hartstyp:
Aktivt kol
Blandad säng, Ultrapure , Syre och organiskt avlägsnande
Blandad säng, aktivt kol
Extruderad kol
Makroretikulär, aktivt kol
Mixed Bed
Poröst starkt anjonbyte
Poröst starkt jonbyte
Starkt anjonutbyte
Starkt katjonutbyte
Super-C kol
Syreborttagning blandad säng
Syreborttagningsharts
Tvåbädds jonbyte
Ultraren, syreborttagning
Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande
Kapacitet:
1680 korn
1760 korn
18 g
2000 gal.
275 grains/2000 gal.
275 korn/9 g
30 g
3170 korn
365 grains/2000 gal./12 g
455 korn/30 g
5000 gal.
5000 gal. (som CaCO 3 )
550 korn
785 grains/1000 gal.
875 korn
För användning med (applikation):
Anjonborttagning
Förbehandling
Förbehandling Macropure
Jonbyte, ultrarent
Katjonborttagning
Organiskt borttagning
Patron för hög kapacitet; tvåbädds jonbyte; full storlek
Syre och demineralisering
Syreborttagning
Ultrapure
Ultrapure och organiskt avlägsnande
Ultrapure och syreborttagningsharts
Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
25 product options available for selection
| Produktkod. | För användning med (utrustning) | Hartstyp | Kapacitet | För användning med (applikation) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10589690 | B-Pure™ | Poröst starkt jonbyte | 30 g | Syreborttagning | Varje |
| 12740666 | Bantam™ Avjonisator, B-Pure™ | Starkt anjonutbyte | 1680 korn | Anjonborttagning | Varje |
| 14871651 | Nanopure | Mixed Bed | - | Ultrapure | Varje |
| 15342178 | B-Pure™ | Aktivt kol | 5000 gal. (som CaCO 3 ) | Organiskt borttagning | 1 enhet |
| 15352178 | B-Pure™ | Mixed Bed | - | Ultrapure | 1 enhet |
| 15362178 | B-Pure™ | Syreborttagningsharts | - | Syreborttagning | 1 enhet |
| 12331683 | B-Pure™ | Ultraren, syreborttagning | - | Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande | Varje |
| 15372178 | B-Pure™ | Blandad säng, Ultrapure , Syre och organiskt avlägsnande | - | Ultrapure och syreborttagningsharts | 1 enhet |
| 11789428 | Milli-Q Millipore Vattensystem | Super-C kol | - | Organiskt borttagning | Varje |
| 11799428 | Milli-Q Millipore Vattensystem | Mixed Bed | - | Jonbyte, ultrarent | Varje |
| 10071893 | Bantam™ Avjonisator, B-Pure™ | Mixed Bed | 875 korn | - | Varje |
| 10041953 | Bantam™ Avjonisator, B-Pure™ | Aktivt kol | 5000 gal. | Organiskt borttagning | Varje |
| 12311278 | Bantam™ Avjonisator, B-Pure™ | Starkt katjonutbyte | 3170 korn | Katjonborttagning | Varje |
| 11746189 | Bantam™ Avjonisator, B-Pure™ | Blandad säng, aktivt kol | 785 grains/1000 gal. | Ultrapure och organiskt avlägsnande | Varje |
| 10451820 | B-Pure™ | Makroretikulär, aktivt kol | 5000 gal. | Förbehandling | Varje |
| 10297093 | B-Pure™ | Makroretikulär, aktivt kol | 2000 gal. | Förbehandling Macropure | Varje |
| 10074067 | B-Pure™ | Mixed Bed | 550 korn | Ultrapure | Varje |
| 15312168 | B-Pure™ | Poröst starkt anjonbyte | 18 g | Syreborttagning | 1 enhet |
| 15322168 | B-Pure™ | Aktivt kol | 5000 gal. | Organiskt borttagning | 1 enhet |
| 15297643 | B-Pure™ | Syreborttagning blandad säng | 275 korn/9 g | Syre och demineralisering | Varje |
| 10125767 | B-Pure™ | Blandad säng, aktivt kol | 275 grains/2000 gal. | Ultrapure och organiskt avlägsnande | Varje |
| 11706289 | B-Pure™ | Extruderad kol | 5000 gal. | Organiskt borttagning | Varje |
| 12730746 | B-Pure™ | Ultraren, syreborttagning | 455 korn/30 g | Ultrapure och organiskt avlägsnande | Varje |
| 10081893 | B-Pure™ | Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande | 365 grains/2000 gal./12 g | Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande | Varje |
| 10501673 | Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ eller Nanopure™ Vattenreningssystem enligt indikation | Tvåbädds jonbyte | 1760 korn | Patron för hög kapacitet; tvåbädds jonbyte; full storlek | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10589690
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
D0811
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Välj från en mängd Thermo Scientific™ Avjoniseringskassetter baserade på dina applikationsbehov. Dessa patroner är för användning med Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ , B-Pure™ eller Nanopure™ vattenreningssystem enligt anvisningarna.
- Val av hel eller halv patroner
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 30 g |
| Hartstyp | Poröst starkt jonbyte |
| För användning med (applikation) | Syreborttagning |
| För användning med (utrustning) | B-Pure™ |
| Typ | Avjonisatorkassett |