Läs mer
- Home
- Products
- Vattenrening
- Vattenreningsfilter och patroner
- Thermo Scientific™ Avjoniseringskassetter
Thermo Scientific™ Avjoniseringskassetter
Produktkod. 12740666 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
B-Pure™
Bantam™ Avjonisator, B-Pure™
Milli-Q Millipore Vattensystem
Nanopure
Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ eller Nanopure™ Vattenreningssystem enligt indikation
Hartstyp:
Aktivt kol
Blandad säng, Ultrapure , Syre och organiskt avlägsnande
Blandad säng, aktivt kol
Extruderad kol
Makroretikulär, aktivt kol
Mixed Bed
Poröst starkt anjonbyte
Poröst starkt jonbyte
Starkt anjonutbyte
Starkt katjonutbyte
Super-C kol
Syreborttagning blandad säng
Syreborttagningsharts
Tvåbädds jonbyte
Ultraren, syreborttagning
Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande
Kapacitet:
1680 korn
1760 korn
18 g
2000 gal.
275 grains/2000 gal.
275 korn/9 g
30 g
3170 korn
365 grains/2000 gal./12 g
455 korn/30 g
5000 gal.
5000 gal. (som CaCO 3 )
550 korn
785 grains/1000 gal.
875 korn
För användning med (applikation):
Anjonborttagning
Förbehandling
Förbehandling Macropure
Högkapacitet, tvåbädds jonutbyte
Jonbyte, ultrarent
Katjonborttagning
Organiskt borttagning
Syre och demineralisering
Syreborttagning
Ultrapure
Ultrapure och organiskt avlägsnande
Ultrapure och syreborttagningsharts
Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
25 product options available for selection
| Produktkod. | För användning med (utrustning) | Hartstyp | Kapacitet | För användning med (applikation) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12740666 | Bantam™ Avjonisator, B-Pure™ | Starkt anjonutbyte | 1680 korn | Anjonborttagning | Varje |
| 14871651 | Nanopure | Mixed Bed | - | Ultrapure | Varje |
| 15342178 | B-Pure™ | Aktivt kol | 5000 gal. (som CaCO 3 ) | Organiskt borttagning | 1 enhet |
| 15352178 | B-Pure™ | Mixed Bed | - | Ultrapure | 1 enhet |
| 15362178 | B-Pure™ | Syreborttagningsharts | - | Syreborttagning | 1 enhet |
| 12331683 | B-Pure™ | Ultraren, syreborttagning | - | Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande | Varje |
| 15372178 | B-Pure™ | Blandad säng, Ultrapure , Syre och organiskt avlägsnande | - | Ultrapure och syreborttagningsharts | 1 enhet |
| 11789428 | Milli-Q Millipore Vattensystem | Super-C kol | - | Organiskt borttagning | Varje |
| 11799428 | Milli-Q Millipore Vattensystem | Mixed Bed | - | Jonbyte, ultrarent | Varje |
| 10071893 | Bantam™ Avjonisator, B-Pure™ | Mixed Bed | 875 korn | - | Varje |
| 10589690 | B-Pure™ | Poröst starkt jonbyte | 30 g | Syreborttagning | Varje |
| 10041953 | Bantam™ Avjonisator, B-Pure™ | Aktivt kol | 5000 gal. | Organiskt borttagning | Varje |
| 12311278 | Bantam™ Avjonisator, B-Pure™ | Starkt katjonutbyte | 3170 korn | Katjonborttagning | Varje |
| 11746189 | Bantam™ Avjonisator, B-Pure™ | Blandad säng, aktivt kol | 785 grains/1000 gal. | Ultrapure och organiskt avlägsnande | Varje |
| 10451820 | B-Pure™ | Makroretikulär, aktivt kol | 5000 gal. | Förbehandling | Varje |
| 10297093 | B-Pure™ | Makroretikulär, aktivt kol | 2000 gal. | Förbehandling Macropure | Varje |
| 10074067 | B-Pure™ | Mixed Bed | 550 korn | Ultrapure | Varje |
| 15312168 | B-Pure™ | Poröst starkt anjonbyte | 18 g | Syreborttagning | 1 enhet |
| 15322168 | B-Pure™ | Aktivt kol | 5000 gal. | Organiskt borttagning | 1 enhet |
| 15297643 | B-Pure™ | Syreborttagning blandad säng | 275 korn/9 g | Syre och demineralisering | Varje |
| 10125767 | B-Pure™ | Blandad säng, aktivt kol | 275 grains/2000 gal. | Ultrapure och organiskt avlägsnande | Varje |
| 11706289 | B-Pure™ | Extruderad kol | 5000 gal. | Organiskt borttagning | Varje |
| 12730746 | B-Pure™ | Ultraren, syreborttagning | 455 korn/30 g | Ultrapure och organiskt avlägsnande | Varje |
| 10081893 | B-Pure™ | Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande | 365 grains/2000 gal./12 g | Ultrarent, syre och organiskt avlägsnande | Varje |
| 10501673 | Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ eller Nanopure™ Vattenreningssystem enligt indikation | Tvåbädds jonbyte | 1760 korn | Högkapacitet, tvåbädds jonutbyte | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
12740666
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
D0760
Besparingar på avloppsvattenanalyser
Använd kampanjkoden 28023
Använd kampanjkoden 28023
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
3613.30 SEK valid until 2026-08-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28023" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28023" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Välj från en mängd Thermo Scientific™ Avjoniseringskassetter baserade på dina applikationsbehov. Dessa patroner är för användning med Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ , B-Pure™ eller Nanopure™ vattenreningssystem enligt anvisningarna.
- Val av hel eller halv patroner
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Patron för avlägsnande av anjoner; starkt anjonbyte; full storlek |
| Kapacitet | 1680 korn |
| Hartstyp | Starkt anjonutbyte |
| För användning med (applikation) | Anjonborttagning |
| För användning med (utrustning) | Bantam™ Avjonisator, B-Pure™ |
| Typ | Avjonisatorkassett |