missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DEL-22379, MedChemExpress
Beskrivning
DEL-22379 is an ERK dimerization Inhibitor. DEL-22379 readily binds to ERK2 with a Kd estimated in the low micromolar range, though binding is detectable even at low nanomolar concentrations. ERK2 dimerization is progressively inhibited with an IC50 of ∼0.5 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DEL-22379 |
| CAS | 181223-80-3 |
| Färg | Orange |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H28N4O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (224.96 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(CCN1CCCCC1)NC2=CC=C(NC(/C3=C\C4=CNC5=C4C=C(OC)C=C5)=O)C3=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 444.53 |
| Formel vikt | 444.53 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?