Läs mer
Delachlor, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Delachlor |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22ClNO2/c1-11(2)9-19-10-17(14(18)8-16)15-12(3)6-5-7-13(15)4/h5-7,11H,8-10H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 283.1339 |