Läs mer
Delafloxacin meglumine, MedChemExpress
Beskrivning
Delafloxacin meglumine (ABT492 meglumine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Delafloxacin meglumine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 352458-37-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H29ClF3N5O9 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | ABT492 meglumine RX-3341 meglumine WQ-3034 meglumine |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (78.62 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 6.4 mg/mL (10.06 mM) |
| Visa mer |