Läs mer
Delafloxacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Delafloxacin |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12ClF3N4O4/c19-12-13-7(1-9(20)14(12)25-3-6(27)4-25)15(28)8(18(29)30)5-26(13)17-11(22)2-10(21)16(23)24-17/h1-2,5-6,27H,3-4H2,(H2,23,24)(H,29,30) |
| Formel vikt | 440.0499 |