missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Delanzomib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Delanzomib |
| CAS | 847499-27-8 |
| Molekylformel | C21H28BN3O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | [(1R)-1-[[(2S,3R)-3-Hydroxy-1-oxo-2-[[(6-phenyl-2-pyridinyl)carbonyl]amino]butyl]amino]-3-methylbutyl]boronic Acid, CEP 18770, CIP 18770, CT 47098, NPH 007098, [(1R)-1-[[(2S,3R)-3-Hydroxy-2-[[(6-phenylpyridin-2-yl)carbonyl]amino]-1-oxobutyl]amino]-3-methylbutyl]boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28BN3O5/c1-13(2)12-18(22(29)30)24-21(28)19(14(3)26)25-20(27)17-11-7-10-16(23-17)15-8-5-4-6-9-15/h4-11,13-14,18-19,26,29-30H,12H2,1-3H3,(H,24,28)(H,25,27)/t14-,18+,19+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)c1cccc(n1)c2ccccc2)[C@@H](C)O)B(O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 413.28 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?