Läs mer
Delavirdine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Delavirdine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28N6O3S/c1-15(2)24-19-5-4-8-23-21(19)27-9-11-28(12-10-27)22(29)20-14-16-13-17(26-32(3,30)31)6-7-18(16)25-20/h4-8,13-15,24-26H,9-12H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 456.1944 |