Läs mer
MedChemExpress Delcasertib
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 95.34% |
| CAS | 949100-39-4 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 2880.28 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : ≥ 100 mg/mL (34.72 mM) |
| Synonym | KAI-9803∣ BMS-875944 |