Läs mer
Delegol T, TRC
Produktkod. 30367838
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30367838 5 g
1 options
Produktkod. 30367838 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD3899405G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxydiphenylmethane
CAS 28994-41-4
Molekylformel C13 H12 O
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Hydroxydiphenylmethane, 2-Benzylphenol, Phenol, 2-(phenylmethyl)- (9CI, ACI), 2-(Phenylmethyl)phenol (ACI), o-Cresol, α-phenyl- (6CI, 7CI, 8CI), (2-Hydroxydiphenyl)methane, 2-Benzylphenol, Delegol T, o-Benzylphenol, o-Hydroxydiphenylmethane, α-Phenyl-o-cresol
InChI formel InChI=1S/C13H12O/c14-13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2
LEDER Oc1ccccc1Cc2ccccc2
IUPAC-namn 2-benzylphenol
Molekylvikt (g/mol) 184.23
Formel vikt 184.0888