Läs mer
Delgocitinib, MedChemExpress
Produktkod. 16450597
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16450597 50 mg -
16446987 5 mg -
16445196 100 mg 100mg
16443016 25 mg -
16434268 10 mg -
16421129 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16450597 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY109053
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Delgocitinib (JTE-052) is a specific JAK inhibitor with IC50s of 2.8, 2.6, 13 and 58 nM for JAK1, JAK2, JAK3 and Tyk2, respectively.
Delgocitinib (JTE-052) is a specific JAK inhibitor with IC50s of 2.8, 2.6, 13 and 58 nM for JAK1, JAK2, JAK3 and Tyk2, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Delgocitinib
CAS 1263774-59-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H18N6O
Kvantitet 50 mg
Synonym JTE-052
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 58 mg/mL (186.89 mM)
LEDER O=C(N(C[C@@H]1C)[C@]21CN(C3=C(C=CN4)C4=NC=N3)CC2)CC#N
Molekylvikt (g/mol) 310.35
Formel vikt 310.35
Procent renhet 99.75%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation