Läs mer
Scotch-Brite™ Ömtåliga ytskursvampar
Produktkod. 17138760
Change view
Färg:
Beige, Röd
Blått
Gult
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
17138760 Beige, Röd Paket med 100
17118590 Blått -
17128590 Gult -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17138760 Leverantör Scotch-Brite™ Leverantörsnummer 7100145508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3190.00 SEK
    1545.18 SEK / Paket med 100
    Save 1644.82 SEK
    51% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högkvalitativa, ömtåliga ytrengöringssvampar erbjuder effektiv rengöringskraft på kontorsmöbler. Tack vare svampens mjukhet kommer den inte att repa. Mycket flexibla, hållbara svampar som är lätta att tvätta& skölj efter användning.
  • Högkvalitativa ömtåliga ytrengöringssvampar
  • Svampens mjukhet gör att den inte repar ytor
  • Behändig storlek för bra grepp och utmärkt hållbarhet
  • Lätt att skölja/tvätta efter användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Svampar
Färg Beige, Röd
Mått (L x B) 133 x 70 mm
För användning med (applikation) Rengöring av ömtåliga ytor
För användning med (utrustning) Kontorsmöbler
Längd (metrisk) 133 mm
Kvantitet 10 Pk.
Bredd (metrisk) 70 mm