Läs mer
Scotch-Brite™ Ömtåliga ytskursvampar
Produktkod. p-7213734
Färg:
Beige, Röd
Blått
Gult
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 17118590
Brand: Scotch-Brite™ 7000037575
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativa, ömtåliga ytrengöringssvampar erbjuder effektiv rengöringskraft på kontorsmöbler. Tack vare svampens mjukhet kommer den inte att repa. Mycket flexibla, hållbara svampar som är lätta att tvätta& skölj efter användning.
  • Högkvalitativa ömtåliga ytrengöringssvampar
  • Svampens mjukhet gör att den inte repar ytor
  • Behändig storlek för bra grepp och utmärkt hållbarhet
  • Lätt att skölja/tvätta efter användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Svampar
Färg Blått
Mått (L x B) 133 x 70 mm
För användning med (applikation) Rengöring av ömtåliga ytor
För användning med (utrustning) Kontorsmöbler
Längd (metrisk) 133 mm
Kvantitet 6 Pk.
Bredd (metrisk) 70 mm