Läs mer
Eppendorf™ Leverans till Factory Gate
Produktkod. 17151066
Change view
För användning med (applikation):
Leverans av >100, <180 kg utrustning
Leverans av >180 kg utrustning
Leverans av <100 kg utrustning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation)
17151066 Leverans av >180 kg utrustning
16450124 Leverans av <100 kg utrustning
17141066 Leverans av >100, <180 kg utrustning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17151066 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 2277000011
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Leverans till fabriksporten eller första dörren vid slutkundssidan
  • Leverans till fabriksporten
  • Leverans till första dörr på slutkundssidan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Fabriksleverans
För användning med (applikation) Leverans av >180 kg utrustning