Läs mer
Delpazolid, MedChemExpress
Beskrivning
Delpazolid is a novel oxazolidinone antibiotic agent which can inhibit the growth of MSSA and MRSA with a MIC90 of 2 μg/mL for both of them.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Delpazolid |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1219707-39-7 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H17FN4O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | LCB01-0371 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 30 mg/mL (97.30 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |