Läs mer
Delphinidin Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Delphinidin Chloride |
| CAS | 528-53-0 |
| Molekylformel | C15 H11 O7 . Cl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-Benzopyrylium, 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-, chloride (1:1), 1-Benzopyrylium, 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-, chloride (9CI), Flavylium, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxy-, chloride (8CI), 3,3',4',5,5',7-Hexahydroxy-2-phenylbenzopyrylium chloride, 3,3',4',5,5',7-Hexahydroxyflavylium chloride, Delfinidol chloride, Delphinidin, Delphinidin chloride, Delphinidine, Delphinidol, Ephdine, IdB 1056 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O7.ClH/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6;/h1-5H,(H5-,16,17,18,19,20,21);1H |
| LEDER | [Cl-].Oc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)c3cc(O)c(O)c(O)c3 |
| IUPAC-namn | 2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.7 |
| Formel vikt | 338.0193 |