Läs mer
Fisherbrand™ Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 40 x 20 mm
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Delrin™ glasfiberförstärkt polyoximetylen (POM).
- Erbjuder högsta kemikalie- och värmebeständighet (-40 °C till +140 °C).
- Unika droppformade öppningar för bättre kvarhållning av rör.
- Autoklaverbar.
- Gjutna koordinater för rörorientering.
- Stabil design för användning i vattenbad.
- Platt märkningsområde för enklare identifiering.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Håller | Rör (10 till 18 ml), Rör (20 mm) |
| Material | Glasfiberförstärkt POM |
| Positioner | 40 |
| Form | Tårformade öppningar |
| Staplingsbar | Ja, när det är tomt |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | 10 till 18 ml provrör |
| nr per ärende | 1 st. |
| Visa mer |