Läs mer
Fisherbrand™ Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 40 x 20 mm
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15340390 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Klart
Magenta
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
15340390 Vitt Varje
12327629 Blått Varje
15350390 Klart Varje
15360390 Magenta Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15340390
Gjuten i ett enda, sammanhängande stycke. Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 40 x 20 mm är mycket motståndskraftiga mot värme och kemiska angrepp.
  • Delrin™ glasfiberförstärkt polyoximetylen (POM).
  • Erbjuder högsta kemikalie- och värmebeständighet (-40 °C till +140 °C).
  • Unika droppformade öppningar för bättre kvarhållning av rör.
  • Autoklaverbar.
  • Gjutna koordinater för rörorientering.
  • Stabil design för användning i vattenbad.
  • Platt märkningsområde för enklare identifiering.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Rör (10 till 18 ml), Rör (20 mm)
Material Glasfiberförstärkt POM
Positioner 40
Form Tårformade öppningar
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 10 till 18 ml provrör
nr per ärende 1 st.
Temperaturområde (metriskt). -40 °C till +140 °C
Mått (L x B x H) 100 x 252 x 83 mm
Längd (metrisk) 100 mm
Längd (engelska) 3,9 tum.
Bredd (engelska) 9,9 tum.
Höjd (engelska) 3,3 tum.
Diameter (metrisk) öppning 20 mm
Produkttyp Provrörsställ
Hyllor Ingen
Höjd (metrisk) 83 mm
Array 4 x 10
Bredd (metrisk) 252 mm