Läs mer
Fisherbrand™ Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 40 x 20 mm
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8008189 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Klart
Magenta
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12327629
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gjuten i ett enda, sammanhängande stycke. Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 40 x 20 mm är mycket motståndskraftiga mot värme och kemiska angrepp.
  • Delrin™ glasfiberförstärkt polyoximetylen (POM).
  • Erbjuder högsta kemikalie- och värmebeständighet (-40 °C till +140 °C).
  • Unika droppformade öppningar för bättre kvarhållning av rör.
  • Autoklaverbar.
  • Gjutna koordinater för rörorientering.
  • Stabil design för användning i vattenbad.
  • Platt märkningsområde för enklare identifiering.
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Array 4 x 10
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Rör (10 till 18 ml), Rör (20 mm)
Material Glasfiberförstärkt POM
Positioner 40
Form Tårformade öppningar
Hyllor Ingen
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 10 till 18 ml provrör
nr per ärende 1 st.
Temperaturområde (metriskt). -40 °C till +140 °C
Mått (L x B x H) 100 x 252 x 83 mm
Längd (metrisk) 100 mm
Längd (engelska) 3,9 tum.
Bredd (metrisk) 252 mm
Bredd (engelska) 9,9 tum.
Höjd (metrisk) 83 mm
Höjd (engelska) 3,3 tum.
Diameter (metrisk) öppning 20 mm