Läs mer
Fisherbrand™ Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 24 x 30 mm
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15350400 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Magenta
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
15350400 Magenta Varje
15360400 Gult Varje
15310400 Vitt Varje
10257963 Blått Varje
15330400 Klart Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Product Code. 15350400
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Gjuten i ett enda, sammanhängande stycke. Fisherbrand™ Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 24 x 30 mm är mycket motståndskraftiga mot värme och kemiska angrepp.
  • Delrin™ glasfiberförstärkt polyoximetylen (POM)
  • Erbjuder högsta kemikalie- och värmebeständighet (-40 till +140 °C)
  • Unika droppformade öppningar för bättre kvarhållning av rör
  • Autoklaveringsbar
  • Gjutna koordinater för rörorientering
  • Stabil design för användning i vattenbad
  • Platt märkningsområde för enklare identifiering
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Magenta
Håller Rör (15 till 50 ml), Rör (30 mm)
Material Glasfiberförstärkt POM
Positioner 24
Form Tårformade öppningar
Staplingsbar Yes, When Empty
Sterilitet Non-sterile
För användning med (utrustning) 15 till 50 ml provrör
nr per ärende 1
Kvantitet Varje
Mått (L x B x H) 110 x 282 x 85 mm
Längd (metrisk) 110 mm
Diameter (metrisk) öppning 30 mm
Produkttyp Provrörsställ
Hyllor 3 Tiers
Höjd (metrisk) 85 mm
Array 3 x 8
Bredd (metrisk) 282 mm