Läs mer
Fisherbrand™ Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 24 x 30 mm
Produktkod. 15360400 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Magenta
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
15360400 Gult Varje
15310400 Vitt Varje
10257963 Blått Varje
15330400 Klart Varje
15350400 Magenta Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15360400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428.24 SEK
    135.52 SEK / Paket med 1
    Save 292.72 SEK
    68% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gjuten i ett enda, sammanhängande stycke. Fisherbrand™ Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 24 x 30 mm är mycket motståndskraftiga mot värme och kemiska angrepp.
  • Delrin™ glasfiberförstärkt polyoximetylen (POM)
  • Erbjuder högsta kemikalie- och värmebeständighet (-40 till +140 °C)
  • Unika droppformade öppningar för bättre kvarhållning av rör
  • Autoklaveringsbar
  • Gjutna koordinater för rörorientering
  • Stabil design för användning i vattenbad
  • Platt märkningsområde för enklare identifiering
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Gult
Håller Rör (15 till 50 ml)
Material Glasfiberförstärkt POM
Positioner 24
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja, när de är tomma
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 15 till 50 ml provrör
nr per ärende 1
Kvantitet Varje
Mått (L x B x H) 110 x 280 x 85 mm
Längd (metrisk) 110 mm
Diameter (metrisk) öppning 30 mm
Produkttyp Provrörsställ
Hyllor 3 nivåer
Höjd (metrisk) 85 mm
Array 3 x 8
Bredd (metrisk) 280 mm