Läs mer
Fisherbrand™ Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 24 x 30 mm
Produktkod. p-8259004 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Magenta
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15360400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gjuten i ett enda, sammanhängande stycke. Fisherbrand™ Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 24 x 30 mm är mycket motståndskraftiga mot värme och kemiska angrepp.
  • Delrin™ glasfiberförstärkt polyoximetylen (POM)
  • Erbjuder högsta kemikalie- och värmebeständighet (-40 till +140 °C)
  • Unika droppformade öppningar för bättre kvarhållning av rör
  • Autoklaveringsbar
  • Gjutna koordinater för rörorientering
  • Stabil design för användning i vattenbad
  • Platt märkningsområde för enklare identifiering
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Array 3 x 8
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Gult
Håller Rör (15 till 50 ml)
Material Glasfiberförstärkt POM
Positioner 24
Form Rectangular
Hyllor 3 Tiers
Staplingsbar Yes, When Empty
Sterilitet Non-sterile
För användning med (utrustning) 15 till 50 ml provrör
nr per ärende 1
Kvantitet Varje
Mått (L x B x H) 110 x 280 x 85 mm
Längd (metrisk) 110 mm
Bredd (metrisk) 280 mm
Höjd (metrisk) 85 mm
Diameter (metrisk) öppning 30 mm
Visa mer Visa mindre
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado