Läs mer
Fisherbrand™ Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 40 x 25 mm
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15300400 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Klart
Magenta
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15300400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gjuten i ett enda, sammanhängande stycke. Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 40 x 25 mm är mycket motståndskraftiga mot värme och kemiska angrepp.
  • Delrin™ glasfiberförstärkt polyoximetylen (POM)
  • Erbjuder högsta kemikalie- och värmebeständighet (-40 till +140 °C)
  • Unika droppformade öppningar för bättre kvarhållning av rör
  • Autoklaveringsbar
  • Gjutna koordinater för rörorientering
  • Stabil design för användning i vattenbad
  • Platt märkningsområde för enklare identifiering
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Array 10 x 4
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Magenta
Håller Rör (10 till 18 ml), Rör (25 mm)
Material Glasfiberförstärkt POM
Positioner 40 brunnar
Form Tårformade öppningar
Hyllor 2 nivåer
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 10 till 18 ml provrör
nr per ärende 1
Mått (L x B x H) 120 x 300 x 92 mm
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (engelska) 4,7 tum
Bredd (metrisk) 300 mm
Bredd (engelska) 11,8 tum
Höjd (metrisk) 92 mm
Höjd (engelska) 3,6 tum
Diameter (metrisk) öppning 25 mm