Läs mer
Fisherbrand™ Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 40 x 25 mm
Produktkod. 15370390 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Klart
Magenta
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15370390 Vitt Varje
15380390 Blått Varje
15390390 Klart Varje
15300400 Magenta Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15370390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.45 SEK
    135.69 SEK / Paket med 1
    Save 159.76 SEK
    54% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gjuten i ett enda, sammanhängande stycke. Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 40 x 25 mm är mycket motståndskraftiga mot värme och kemiska angrepp.
  • Delrin™ glasfiberförstärkt polyoximetylen (POM)
  • Erbjuder högsta kemikalie- och värmebeständighet (-40 till +140 °C)
  • Unika droppformade öppningar för bättre kvarhållning av rör
  • Autoklaveringsbar
  • Gjutna koordinater för rörorientering
  • Stabil design för användning i vattenbad
  • Platt märkningsområde för enklare identifiering
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Rör (10 till 18 ml), Rör (25 mm)
Material Glasfiberarmerad polyeten
Positioner 40
Form Tårformade öppningar
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 10 till 18 ml provrör
nr per ärende 1
Mått (L x B x H) 120 x 300 x 92 mm
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (engelska) 4,7 tum
Bredd (engelska) 11,8 tum
Höjd (engelska) 3,6 tum
Diameter (metrisk) öppning 25 mm
Produkttyp Provrörsställ
Hyllor 2 nivåer
Höjd (metrisk) 92 mm
Array 4 x 10
Bredd (metrisk) 300 mm