Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 40 x 25 mm
Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Färg:
Blått
Klart
Magenta
Vitt
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
- Delrin™ glasfiberförstärkt polyoximetylen (POM)
- Erbjuder högsta kemikalie- och värmebeständighet (-40 till +140 °C)
- Unika droppformade öppningar för bättre kvarhållning av rör
- Autoklaveringsbar
- Gjutna koordinater för rörorientering
- Stabil design för användning i vattenbad
- Platt märkningsområde för enklare identifiering
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Array | 4 x 10 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Håller | Rör (10 till 18 ml), Rör (25 mm) |
| Material | Glasfiberarmerad polyeten |
| Positioner | 40 |
| Form | Tårformade öppningar |
| Hyllor | 2 nivåer |
| Staplingsbar | Ja, när det är tomt |
| Show More |