Läs mer
Fisherbrand™ Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 72 x 16 mm
Produktkod. p-8259005 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Magenta
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15330390
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gjuten i ett enda, sammanhängande stycke. Delrin™ Provrörsställ i full storlek, 72 x 16 mm är mycket motståndskraftiga mot värme och kemiska angrepp.
  • Delrin™ glasfiberförstärkt polyoximetylen (POM)
  • Erbjuder högsta kemikalie- och värmebeständighet (-40 till +140 °C)
  • Unika droppformade öppningar för bättre kvarhållning av rör
  • Autoklaveringsbar
  • Gjutna koordinater för rörorientering
  • Stabil design för användning i vattenbad
  • Platt märkningsområde för enklare identifiering
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Array 6 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Gult
Håller Rör (5 till 10 ml)
Material Glasfiberförstärkt POM
Positioner 72
Form Tårformade öppningar
Hyllor 2 nivåer
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 5 till 10 ml provrör
nr per ärende 1
Kvantitet 1 st
Mått (L x B x H) 127 x 250 x 70 mm
Längd (metrisk) 127 mm
Längd (engelska) 5 tum
Bredd (metrisk) 250 mm
Bredd (engelska) 9,8 tum
Höjd (metrisk) 70 mm
Höjd (engelska) 2,8 tum
Diameter (metrisk) öppning 16 mm