Läs mer
Fisherbrand™ Delrin™ Halvstora provrörsställ, 20 x 20 mm
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Håller | Rör (10 till 18 ml), Rör (20 mm) |
| Material | Glasfiberförstärkt POM |
| Positioner | 20 |
| Form | Tårformade öppningar |
| Staplingsbar | Ja, när det är tomt |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | 10 till 18 ml provrör |
| nr per ärende | 1 |
| Visa mer |