Läs mer
Fisherbrand™ Delrin™ Halvstora provrörsställ, 20 x 20 mm
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Klart
Magenta
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Array | 5 x 4 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Håller | Rör (10 till 18 ml), Rör (20 mm) |
| Material | Glasfiberförstärkt POM |
| Positioner | 20 |
| Form | Tårformade öppningar |
| Hyllor | 2 nivåer |
| Staplingsbar | Ja, när det är tomt |
| Visa mer |