Läs mer
Cole-Parmer™ Delrin™ Manuell klämventil
För användning med:
Passar 5/16 tum till 3/8 tum. Rör OD
Passar 5/32 tum till 1/4 tum. Rör OD
Passar 7/16 tum till 1/2 tum. Rör OD
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Delrin |
| För användning med | Passar 5/32 tum till 1/4 tum. Rör OD |
| För användning med (applikation) | Idealisk för användning i läkemedels- och livsmedelsindustrin där det är viktigt att eliminera kontaminering |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| Produkttyp | Manuell klämventil |