missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
delta-Amyrin (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | delta-Amyrin |
| CAS | 508-04-3 |
| Molekylformel | C30 H50 O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Olean-13(18)-en-3β-ol, 3β)-Olean-13(18)-en-3-ol, (-)-δ-Amyrin, δ-Amyrenol |
| InChI formel | InChI=1S/C30H50O/c1-25(2)15-16-27(5)17-18-29(7)20(21(27)19-25)9-10-23-28(6)13-12-24(31)26(3,4)22(28)11-14-30(23,29)8/h22-24,31H,9-19H2,1-8H3/t22-,23+,24-,27+,28-,29+,30+/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=C2C1)CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C |
| IUPAC-namn | (3S,4aR,6aR,6bS,8aR,14aR,14bR)-4,4,6a,6b,8a,11,11,14b-octamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,13,14,14a-tetradecahydropicen-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.717 |
| Formel vikt | 426.386 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?