Läs mer
Chemsplash Deltaoverall (steril bestrålad)
Beskrivning
Chemsplash Delta 67 overall
- 67GSM mikroporöst laminattyg
- Sterila bestrålade, dubbelpåsade och Detex-dekal
- Stickade muddar med låg linting med tumöglor
- Elastisk huva i tre delar
- Tvåvägs zip
- Självhäftande dragkedja
- Elastisk rygg och anklar
- Förstärkt bunden söm vid grenområdet
- Non linting och Anti-Static
- Överensstämmer med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klass 5-9
Beskrivning: The Chemsplash Delta 67 Overall är tillverkad av mjukt, bekvämt 67 g/m² mikroporöst laminattyg, som uppfyller Cat III Typ 5B/6B. Det är sterilt bestrålat, förpackat med dubbla påsar och kommer med en Detex-dekal för identifiering. Overallen är kompatibel med EN1149-5:2008 (antistatisk) och EN1073-2 (kärnpartikel). Chemsplash Delta är idealiskt för långvarigt slitage, och erbjuder förbättrad andningsförmåga samtidigt som en effektiv riskbarriär bibehålls. Denna overall är lämplig för ett brett spektrum av applikationer, med en elastisk rygg, huva, muddar, vrister och förstärkta sömmar för extra hållbarhet. Det överensstämmer med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klass 5-9.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsoveraller |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Mikroporöst tyg |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Sticka, Tumslinga |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |