Läs mer
Chemsplash Deltaoverall (steril bestrålad)
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200105861
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Produktkod. 30058449
Brand: Chemsplash 2766.400.004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Delta 67 Overall - Sterile Bestrålat - är tillverkad av vårt mjuka bekväma 67 gsm mikroporösa laminattyg, som uppfyller Cat III Typ 5B/6B.
Chemsplash Delta 67 overall
  • 67GSM mikroporöst laminattyg
  • Sterila bestrålade, dubbelpåsade och Detex-dekal
  • Stickade muddar med låg linting med tumöglor
  • Elastisk huva i tre delar
  • Tvåvägs zip
  • Självhäftande dragkedja
  • Elastisk rygg och anklar
  • Förstärkt bunden söm vid grenområdet
  • Non linting och Anti-Static
  • Överensstämmer med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klass 5-9
Beskrivning: The Chemsplash Delta 67 Overall är tillverkad av mjukt, bekvämt 67 g/m² mikroporöst laminattyg, som uppfyller Cat III Typ 5B/6B. Det är sterilt bestrålat, förpackat med dubbla påsar och kommer med en Detex-dekal för identifiering. Overallen är kompatibel med EN1149-5:2008 (antistatisk) och EN1073-2 (kärnpartikel). Chemsplash Delta är idealiskt för långvarigt slitage, och erbjuder förbättrad andningsförmåga samtidigt som en effektiv riskbarriär bibehålls. Denna overall är lämplig för ett brett spektrum av applikationer, med en elastisk rygg, huva, muddar, vrister och förstärkta sömmar för extra hållbarhet. Det överensstämmer med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klass 5-9.
Specifikationer
Produkttyp Renrumsoveraller
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Mikroporöst tyg
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Sticka, Tumslinga
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Slipsar
Sömtyp Sydd
Sterilitet Sterila
Motstånd Vätska
Latexfri Ja
Antal fickor Hold (Håll)
Renrumsklass Klass 100-100 000 (ISO 5-8)