Läs mer
Delta-Dekalakton, TRC
Produktkod. 30354465
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30354465 10 g
1 options
Produktkod. 30354465 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD21235010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Decalactone
CAS 705-86-2
Molekylformel C10H18O2
Kvantitet 10 g
Synonym delta-Decalactone, 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-6-pentyl- (8CI, 9CI, ACI), Capric acid, δ-hydroxy-, lactone (4CI), Decanoic acid, 5-hydroxy-, δ-lactone (6CI), Tetrahydro-6-pentyl-2H-pyran-2-one (ACI), (RS)-δ-Decalactone, (±)-5-Hydroxydecanoic acid lactone, (±)-δ-Decalactone, (±)-δ-Decanolactone, 5-Decanolide, 5-Hydroxydecanoic acid δ-lactone, 5-Pentyl-5-pentanolide, 6-Pentyloxan-2-one, 6-Pentyltetrahydro-2H-pyran-2-one, Dihydrojasmin lactone, δ-Amyl-δ-valerolactone, δ-Amylvalerolactone, δ-Decalactone, δ-Decane lactone, δ-Decanolactone, δ-Pentyl-δ-valerolactone
InChI formel InChI=1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
LEDER CCCCCC1CCCC(=O)O1
IUPAC-namn 6-pentyloxan-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 170.25
Formel vikt 170.1307