Läs mer
delta-decanolakton, 97 %
Produktkod. 11499303
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499303 100 g 100g
11489303 25 g 25g
11409313 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499303 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11756.22
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 705-86-2 | C10H18O2 | 170,25 g/mol
Används i farmaceutiska preparat, fodertillsats, aromämnen. Används även av livsmedels- och smakindustrin för sin kokosdoft och smak. Det används också som ett reagens i syntesen av (± )-Massoilacton (M197600); en kemisk komponent med antibakteriell aktivitet som finns i flyktiga oljor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Används i farmaceutiska preparat, fodertillsats, aromämnen. Används även av livsmedels- och smakindustrin för sin kokosdoft och smak. Det används också som ett reagens i syntesen av (± )-Massoilacton (M197600); en kemisk komponent med antibakteriell aktivitet som finns i flyktiga oljor.
Löslighet Lösligt i vatten
(4 mg/ml vid 28 °C), alkoholer och propylenglykol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 705-86-2
Molekylformel C10H18O2
Molekylvikt (g/mol) 170.25
MDL-nummer MFCD00006649
InChI-nyckel GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYNA-N
Synonym delta-decalactone, 6-pentyltetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-decanolide, decanolide-1,5, 5-decalactone, decan-5-olide, amyl-delta-valerolactone, delta-decanolactone, 5-pentyl-5-pentanolide, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-6-pentyl
PubChem CID 12810
ChEBI CHEBI:87327
IUPAC-namn 6-pentyloxan-2-on
LEDER CCCCCC1CCCC(=O)O1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material delta-Decanolactone
Smältpunkt -25 °C
Densitet 0.971
Kokpunkt 117 °C till 120 °C (0,02 mmHg)
Flampunkt 145 °C (293 °F)
Brytningsindex 1.458
Kvantitet 100 g
Beilstein 117520
Löslighetsinformation Löslig i vatten (4 mg/ml vid 28 °C), alkoholer och propylenglykol.
Formel vikt 170.25
Procent renhet 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.