Läs mer
delta-Dodekanolakton, 98 %
Produktkod. 11333516
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11333516 25 g 25g
11343516 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333516 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14406.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 713-95-1 | C12H22O2 | 198,306 g/mol
delta-dodekanolakton används som smakämne. Det används i daglig kemisk essens. Det används också inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
delta-dodekanolakton används som smakämne. Det används i daglig kemisk essens. Det används också inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Hantera och förvara under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 713-95-1
Molekylformel C12H22O2
Molekylvikt (g/mol) 198.306
MDL-nummer MFCD00006651
InChI-nyckel QRPLZGZHJABGRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym delta-dodecalactone, 5-dodecanolide, delta-dodecanolactone, dodecan-5-olide, 6-heptyltetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-dodecalactone, 2h-pyran-2-one, 6-heptyltetrahydro, dodecanolide-1,5, 5-hydroxydodecanoic acid lactone, n-heptyl-delta-valerolactone
PubChem CID 12844
IUPAC-namn 6-heptyloxan-2-on
LEDER CCCCCCCC1CCCC(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material delta-Dodecanolactone
Smältpunkt -7 °C
Densitet 0.95
Kokpunkt 288 °C
Flampunkt 165 °C (329 °F)
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 25 g
Beilstein 1282749
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 198.3
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.