Läs mer
delta-Guanido-a-ketovaleric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | delta-Guanido-alpha-ketovaleric Acid |
| CAS | 3715-10-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6H11N3O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Guanidino-2-oxo-valeric Acid, 5-[(Aminoiminomethyl)amino]-2-oxopentanoic Acid, 2-Oxo-5-guanidinovaleric Acid, 5-Guanidino-2-oxovaleric Acid, alpha-Keto-delta-guanidinovaleric Acid, delta-Guanidino-alpha-oxovaleric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N3O3/c7-6(8)9-3-1-2-4(10)5(11)12/h1-3H2,(H,11,12)(H4,7,8,9) |
| LEDER | NC(=N)NCCCC(=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-carbamimidamido-2-oxopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.17 |
| Visa mer |