Läs mer
delta-hexanolakton, 98 %
Produktkod. 11459536
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459536 25 g 25g
11469536 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459536 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19274.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 823-22-3 | C6H10O2 | 114,144 g/mol
d-hexanolakton används ofta i smör, gräddmjölk, nötter, fruktsmaker och i kosmetiska smaker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
d-hexanolakton används ofta i smör, gräddmjölk, nötter, fruktsmaker och i kosmetiska smaker.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 823-22-3
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.144
MDL-nummer MFCD00083574
InChI-nyckel RZTOWFMDBDPERY-UHFFFAOYSA-N
Synonym delta-hexalactone, delta-hexanolactone, delta-caprolactone, 5-methyl-delta-valerolactone, 5-hydroxyhexanoic acid lactone, tetrahydro-6-methyl-2h-pyran-2-one, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-6-methyl, .delta.-caprolactone, 6-methylvalerolactone, hexanolactone
PubChem CID 13204
IUPAC-namn 6-metyloxan-2-on
LEDER CC1CCCC(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material delta-Hexanolactone
Smältpunkt 18°C
Densitet 1.04
Kokpunkt 231°C
Flampunkt 105°C (221°F)
Brytningsindex 1.451
Kvantitet 25 g
Beilstein 80501
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 114.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.