Läs mer
Fisherbrand™ Delta™ Cellspridare
Produktkod. 11364035 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
172 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11364035 172 mm Paket med 500
1 options
Produktkod. 11364035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1066.41 SEK
    937.72 SEK / Paket med 500
    Save 128.69 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sprid kulturerna jämnt och försiktigt. Delta™ Cellspridare har ett flexibelt handtag med en kupolformad spridningsstång för att minska agarrevor.
  • Flexibelt vågigt handtag för bättre kontroll.
  • Kupolformad spridarstång hjälper till att minska agar-revor.
  • Gammasteriliserad och individuellt förpackad.
  • 500 engångsspridare per förpackning.
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Längd (engelska) 6,8 tum
Längd (metrisk) 172 mm
Form Delta
Material ABS
Produkttyp Spridare
Sterilitet Sterila