Läs mer
delta-oktanolakton, 97 %
Produktkod. 11333456
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333456 25 g 25g
11343456 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333456 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14303.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 698-76-0 | C8H14O2 | 142,198 g/mol
delta-oktanolakton är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
delta-oktanolakton är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 698-76-0
Molekylformel C8H14O2
Molekylvikt (g/mol) 142.198
MDL-nummer MFCD00144051
InChI-nyckel FYTRVXSHONWYNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym delta-octanolactone, delta-octalactone, 5-octanolide, 5-hydroxyoctanoic acid lactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-6-propyl, 5-octalactone, .delta.-octalactone, tetrahydro-6-propyl-2h-pyran-2-one, delta-octanolide, fema no. 3214
PubChem CID 12777
IUPAC-namn 6-propyloxan-2-on
LEDER CCCC1CCCC(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material delta-Octanolactone
Smältpunkt -14 °C
Densitet 1.002
Kokpunkt 238°C
Flampunkt 125°C (257°F)
Brytningsindex 1.455
Kvantitet 25 g
Beilstein 111515
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 142.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.