Läs mer
Delta-oktanolakton, TRC
Produktkod. 30418539
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30418539 250 mg -
30421625 2.5 g 2.5g
30420555 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30418539 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO239728250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 698-76-0
Molekylformel C8 H14 O2
Molekylvikt (g/mol) 142.2
Synonym Tetrahydro-6-propyl-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxyoctanoic acid lactone, 5-Octanolide, δ-Propyl-δ-valerolactone
IUPAC-namn 6-propyltetrahydropyran-2-ett
LEDER CCCC1CCCC(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material delta-Octalactone
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H14O2/c1-2-4-7-5-3-6-8(9)10-7/h7H,2-6H2,1H3
Formel vikt 142.0994