missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Delta-Tocopherol Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | delta-Tocopherol Acetate |
| CAS | 13027-26-4 |
| Molekylformel | C29H48O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2R)-3,4-Dihydro-2,8-dimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-benzopyran-6-ol 6-Acetate, 2,8-Dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-6-chromanol Acetate, Δ-Tocopheryl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C29H48O3/c1-21(2)11-8-12-22(3)13-9-14-23(4)15-10-17-29(7)18-16-26-20-27(31-25(6)30)19-24(5)28(26)32-29/h19-23H,8-18H2,1-7H3/t22-,23-,29-/m1/s1 |
| LEDER | CC1=CC(OC(C)=O)=CC2=C1O[C@@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)CC2 |
| IUPAC-namn | [(2R)-2,8-dimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 444.69 |
| Formel vikt | 444.3603 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?