Läs mer
Delta-Tocopherol, MedChemExpress
Produktkod. 16451027
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16451027 50 mg
1 options
Produktkod. 16451027 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113026
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Delta-Tocopherol is an isomer of Vitamin E.
Delta-Tocopherol is an isomer of Vitamin E.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Delta-Tocopherol
CAS 119-13-1
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H46O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (124.18 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC(C)=C2C(CC[C@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)O2)=C1
Molekylvikt (g/mol) 402.65
Formel vikt 402.65
Procent renhet 93.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Viscous Liquid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism