Läs mer
delta-Valerobetaine, MedChemExpress
Produktkod. 16485596
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16485596 100 mg 100mg
16454798 10 mg -
16431067 50 mg -
16417547 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16485596 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY114202
MedChemExpress delta-Valerobetaine is a precursor of trimethylamine N-oxide (TMAO).
delta-Valerobetaine is a precursor of trimethylamine N-oxide (TMAO).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material delta-Valerobetaine
CAS 6778-33-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H17NO2
Löslighetsinformation H2O : 125 mg/mL (785.03 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[N+](C)(C)CCCCC([O-])=O
Molekylvikt (g/mol) 159.23
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 159.23
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid