Läs mer
delta-Valerobetaine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | delta-Valerobetaine |
| CAS | 6778-33-2 |
| Molekylformel | C8 H17 N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | delta-Valerobetaine, 5-(trimethylammonio)pentanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO2/c1-9(2,3)7-5-4-6-8(10)11/h4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | C[N+](C)(C)CCCCC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 5-(trimethylazaniumyl)pentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.226 |
| Formel vikt | 159.126 |