Läs mer
delta-Valerolaktam, 98 %
Produktkod. 11484983
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484983 100 g 100g
11474983 25 g 25g
11494983 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484983 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12271.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 675-20-7 | C5H9NO | 99,13 g/mol
delta-valerolaktam är utgångsmaterialet för en ny väg till hexahydrojulolidiner, med användning av intramolekylär 1,4-cykloaddition. Det används som mellanprodukt vid framställning av andra kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
delta-valerolaktam är utgångsmaterialet för en ny väg till hexahydrojulolidiner, med användning av intramolekylär 1,4-cykloaddition. Det används som mellanprodukt vid framställning av andra kemikalier.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 675-20-7
Molekylformel C5H9NO
Molekylvikt (g/mol) 99.13
MDL-nummer MFCD00006037
InChI-nyckel XUWHAWMETYGRKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidone, 2-piperidinone, delta-valerolactam, valerolactim, 5-pentanolactam, piperidinone, piperidon, piperidone, alpha-piperidone, piperidone-2
PubChem CID 12665
ChEBI CHEBI:77761
IUPAC-namn piperidin-2-on
LEDER O=C1CCCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material delta-Valerolactam
Smältpunkt 35 °C till 39 °C
Kokpunkt 255 °C till 257 °C
Flampunkt 147 °C (296 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 106434
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 99.13
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.