Läs mer
delta-valerolaktam, Mikromol™
Produktkod. 30049853
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30049853 100 mg
1 options
Produktkod. 30049853 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3754.030100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
delta-Valerolaktam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material delta-Valerolactam
CAS 675-20-7
Analyt- eller komponentnamn delta-Valerolactam
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H9 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Δ-Valerolactam, 2-Piperidone (8CI), 2-Oxopiperidine, 5-Aminopentanoic acid lactam, 5-Pentanolactam, NSC 18894, NSC 2305, Pentanoic acid, 5-amino-, lactam, Valerolactim, α-Piperidone, Δ-Valerolactam
InChI formel InChI=1S/C5H9NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H2,(H,6,7)
LEDER O=C1CCCCN1
IUPAC-namn Piperidin-2-One
Molekylvikt (g/mol) 99.131
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 99,0684 g/mol