Läs mer
delta-Valerolaktam, TRC
Produktkod. 30451569
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30451569 100 g
1 options
Produktkod. 30451569 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV091440100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material delta-Valerolactam
CAS 675-20-7
Molekylformel C5 H9 N O
Kvantitet 100 g
Synonym 2-Piperidone (8CI), 2-Oxopiperidine, 5-Aminopentanoic acid lactam, 5-Pentanolactam, NSC 18894, NSC 2305, Pentanoic acid','5-amino-','lactam, Valerolactim, α-Piperidone, Δ-Valerolactam
InChI formel InChI=1S/C5H9NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H2,(H,6,7)
LEDER O=C1CCCCN1
IUPAC-namn Piperidin-2-One
Molekylvikt (g/mol) 99.131
Formel vikt 99.0684